Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de tubos de ensayo de polipropileno Nalgene™ Unwire™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10480051
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Para utilizar con (equipo):
16mm Tubes
Tubos de 13 mm
Tubos de 16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10480051
Marca: Thermo Scientific™ 59760416
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga con estas gradillas de tubos de ensayo de polipropileno, moldeadas en una sola pieza.
Almacene una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga con las gradillas de tubos de ensayo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Las gradillas están moldeadas en una sola pieza para proporcionar resistencia y durabilidad adicionales para aplicaciones a temperatura ambiente.
Características:
  • Gravedad específica superior a la del agua, de forma que la gradilla pueda mantenerse sumergida en un baño de agua.
  • Almacene una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga de 13, 16, 20, 25 y 30 mm de diámetro o hasta 72 tubos de diámetros más pequeños.
  • Disponibles en cuatro colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras bien organizadas.
  • Admite grandes etiquetas para facilitar la identificación de las muestras.
Nota:
las gradillas no son esterilizables en autoclave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Descripción Gradillas para tubos de ensayo Unwire
matriz, red, conjunto 6 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Verde
Admite Tubos (16 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 72
Forma Rectángulo
Estantes 3 niveles
Para utilizar con (equipo) Tubos de 16 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 24.9 x 12.7 x 6.7 cm (9.75 x 5 x 2.75 pulg)
Longitud (métrico) 24.9 cm
Longitud (imperial) 9,75 in
Anchura (métrico) 12.7 cm
Anchura (imperial) 5 in
Altura (métrico) 6.7 cm
Altura (imperial) 2,75 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Diámetro interior (métrico) 16 mm