Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas de tubos de ensayo de polipropileno Nalgene™ Unwire™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4520867
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Rojo
Verde
Para utilizar con (equipo):
16mm Tubes
Tubos de 13 mm
Tubos de 16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10569032
Marca: Thermo Scientific™ 59760013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga con estas gradillas de tubos de ensayo de polipropileno, moldeadas en una sola pieza.
Almacene una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga con las gradillas de tubos de ensayo de polipropileno Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Las gradillas están moldeadas en una sola pieza para proporcionar resistencia y durabilidad adicionales para aplicaciones a temperatura ambiente.
Características:
  • Gravedad específica superior a la del agua, de forma que la gradilla pueda mantenerse sumergida en un baño de agua.
  • Almacene una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga de 13, 16, 20, 25 y 30 mm de diámetro o hasta 72 tubos de diámetros más pequeños.
  • Disponibles en cuatro colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras bien organizadas.
  • Admite grandes etiquetas para facilitar la identificación de las muestras.
Nota:
las gradillas no son esterilizables en autoclave.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Descripción Gradillas para tubos de ensayo Unwire
matriz, red, conjunto 6 x 12
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (13 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 72
Forma Rectángulo
Estantes 3 niveles
Para utilizar con (equipo) Tubos de 13 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 10.2 x 5.7 cm (7.75 x 4 x 2.25 pulg)
Longitud (métrico) 20 cm
Longitud (imperial) 7.75 pulg
Anchura (métrico) 10.2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 5.7 cm
Altura (imperial) 2.25 pulg
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Diámetro interior (métrico) 13 mm