Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas para tubos
- Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
Código de producto. 10603161
| Produktkode | Color | matriz, red, conjunto | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10603161 | Rojo | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10149970 | Azul-verde | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10180351 | Verde | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10333461 | Amarillo | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10634481 | Naranja | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10693151 | Blanco | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10435071 | Rojo | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10098210 | Azul-verde | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10495061 | Verde | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10343461 | Amarillo | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10717961 | Naranja | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10281761 | Blanco | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10519081 | Rojo | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10323701 | Azul | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10769491 | Verde | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10604101 | Amarillo | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10169970 | Naranja | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10291761 | Blanco | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10663721 | Rojo | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10415411 | Azul | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10231671 | Verde | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10602401 | Amarillo | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10738151 | Naranja | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10474101 | Blanco | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10241861 | Rojo | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | cada uno |
| 10778721 | Azul | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | cada uno |
| 10602971 | Verde | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | 1 PCS |
| 10038180 | Amarillo | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | cada uno |
| 10242101 | Naranja | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | cada uno |
| 10644101 | Blanco | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | cada uno |
Codice prodotto. 10603161
Marca: Thermo Scientific™ 59700513
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28033" para aplicar la oferta.
Descrizione
Sujete de forma segura una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga de 13, 16, 20, 25 y 30 mm de diámetro con las gradillas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moldeadas en una sola pieza para ofrecer excelente resistencia y durabilidad, estas gradillas no tienen revestimientos que puedan desprenderse, desconcharse u oxidarse.
- Su acabado liso deja menos espacio para el depósito de contaminantes; no cuenta con soldaduras que puedan romperse ni con bordes afilados.
- Las placas de los extremos admiten etiquetas grandes para una sencilla identificación de las muestras.
- Su gravedad específica es superior a la del agua, por lo que estas gradillas permanecen sumergidas en baños de agua sin flotar.
- Soporta la mayoría de productos químicos y procedimientos de laboratorio, y temperaturas de hasta 121°C.
- Disponibles en seis colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras organizadas.
- Los tubos cónicos de 15 ml caben en las gradillas de 20 mm; los tubos cónicos de 50 ml caben en las gradillas de 30 mm.
- No requieren montaje; las gradillas están listas para su uso.
Specifica
Specifica
| Descripción | Gradillas para tubos de ensayo Unwire |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Admite | Tubos (13 mm) |
| Material | Plástico acetálico |
| Posiciones | 72 |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 13 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 20 x 10.2 x 5.7 cm (7.75 x 4 x 2.25 pulg) |
| Longitud (métrico) | 20 cm |
| Longitud (imperial) | 7.75 pulg |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Altura (imperial) | 2.25 pulg |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 13 mm |
| Tipo de producto | Gradilla, tubo de ensayo Unwire |
| Diámetro interior (métrico) | 13 mm |
| Estantes | 12 |
| Altura (métrico) | 5.7 cm |
| matriz, red, conjunto | 6 x 12 |
| Anchura (métrico) | 10.2 cm |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.