Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de uso general de plástico reutilizables Nalgene™
Código de producto. 10792191
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10792191
Marca: Thermo Scientific™ 57002000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas cajas atractivas y fáciles de limpiar, disponibles en cuatro tamaños y formas diferentes, para el almacenamiento de laboratorio de uso general.
Utilice estas cajas de herramientas Thermo Scientific™ Nalgene™ atractivas y fáciles de limpiar para el almacenamiento de laboratorio de uso general. Ideales para el almacenamiento de laboratorio multifuncional, las cajas están disponibles en cuatro tamaños y formas diferentes. Las tapas encajan de manera segura en su lugar, las paredes transparentes permiten visualizar fácilmente el contenido y las esquinas redondeadas facilitan la limpieza.
  • Fabricadas en estireno-acrilonitrilo transparente con tapas de PEBD blanco moldeadas de ajuste hermético. Incluyen insertos para almacenar y mantener los objetos secos y seguros.
  • Atractivas y fáciles de limpiar.
  • Apilables para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.
  • Los modelos con n.º El número 5700-0500 es ideal para geles de electroforesis.
  • No son a prueba de fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 64 oz
Capacidad (métrico) 2000 ml
Color del tapón Blanco
Material del cierre LDPE
Descripción Sample Box SAN 2000mL
Tipo de tapón Lid
Color Clear
Material SAN
Forma Rectangulares
Para utilizar con (aplicación) Storage
Incluye Insert
Tipo de montaje Apilable
Tipo de producto Storage Box
Cantidad 1; 8
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 19 x 16 x 10 cm (7.5 x 6 x 4 pulg)
Longitud (métrico) 19 cm
Longitud (imperial) 7.5 pulg
Anchura (métrico) 16 cm
Anchura (imperial) 6 pulgadas
Altura (métrico) 10 cm
Altura (imperial) 4 pulg