Learn More
Thermo Scientific™ Cajas de uso general de plástico reutilizables Nalgene™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilice estas cajas de herramientas Thermo Scientific™ Nalgene™ atractivas y fáciles de limpiar para el almacenamiento de laboratorio de uso general. Ideales para el almacenamiento de laboratorio multifuncional, las cajas están disponibles en cuatro tamaños y formas diferentes. Las tapas encajan de manera segura en su lugar, las paredes transparentes permiten visualizar fácilmente el contenido y las esquinas redondeadas facilitan la limpieza.
- Fabricadas en estireno-acrilonitrilo transparente con tapas de PEBD blanco moldeadas de ajuste hermético. Incluyen insertos para almacenar y mantener los objetos secos y seguros.
- Atractivas y fáciles de limpiar.
- Apilables para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.
- Los modelos con n.º El número 5700-0500 es ideal para geles de electroforesis.
- No son a prueba de fugas.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 64 oz |
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Color del tapón | Blanco |
| Material del cierre | LDPE |
| Descripción | Sample Box SAN 2000mL |
| Tipo de tapón | Lid |
| Color | Clear |
| Material | SAN |
| Forma | Rectangulares |
| Para utilizar con (aplicación) | Storage |
| Mostrar más |