Learn More
Thermo Scientific™ Cámara de vacío Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521503
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4.7 l
8,3 L
18,9 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
La campana no debe exponerse a hidrocarburos parcialmente halogenados ni a sus vapores. Evite la exposición directa de la placa de policarbonato a productos químicos. No esterilice en autoclave si se utiliza en aplicaciones de vacío. No utilice la campana de policarbonato (5305-0609) con bases, ácidos ni disolventes orgánicos.
Código de producto. 10201451
Marca: Thermo Scientific™ 53050609
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La campana no debe exponerse a hidrocarburos parcialmente halogenados ni a sus vapores. Evite la exposición directa de la placa de policarbonato a productos químicos. No esterilice en autoclave si se utiliza en aplicaciones de vacío. No utilice la campana de policarbonato (5305-0609) con bases, ácidos ni disolventes orgánicos.
Elimine el riesgo de implosión o rotura en vacío total con estas cámaras de vacío. Útiles como entorno controlado para operaciones de desgasificación y liofilización, las cámaras de vacío están disponibles con un una campaña de PC transparente o de PEI ámbar.
Elimine el riesgo de implosión o rotura en vacío total con las cámaras de vacío Thermo Scientific™ Nalgene™. Útiles como entorno controlado para operaciones de desgasificación y liofilización, las cámaras de vacío están disponibles con un una campaña de PC transparente o de PEI ámbar.
Características:
  • Útil como cámara de entorno controlado para operaciones de desgasificación y liofilización.
  • Disponible en forma de tarro de policarbonato o polieterimida con placa de policarbonato o polipropileno blanco.
  • Transparente
Incluye:
  • Campana de PEI ámbar o PC transparente
  • Placa de vacío de policarbonato blanca con junta de estanqueidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Campanas de vacío Nalgene™
Incluye Campana transparente de PC; placa de vacío de policarbonato blanco con junta
Material (placa) Polipropileno
N.º por caja 2
N.° por paquete 1
Diámetro exterior de la junta (métrico) 178 mm
Diámetro exterior de la placa (métrico) 211 mm
Capacidad (imperial) 1.25 gal .
Capacidad (métrico) 4.7 l
Color Transparente
Diámetro (imperial) 6.63 pulg
Diámetro (métrico) 170 mm
Altura (imperial) 9.38 pulg
Altura (métrico) 237 mm
Material Policarbonato
Tipo Cámara de vacío