Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Valved Barbed Quick Disconnects
Mantenga la integridad de los líquidos de transferencia con las desconexiones rápidas dentadas con válvula Thermo Scientific™ Nalgene™.
Marca: Thermo Scientific™ 6177-0375
Detalles adicionales : Peso : 0.21000kg
Descripción
Mantenga la integridad de los líquidos de transferencia con las desconexiones rápidas dentadas con válvula Thermo Scientific™ Nalgene™. El racor dentado en cada extremo y la válvula interna en el centro, que se cierran cuando se retiran los racores, son ideales para su uso en el desarrollo de sistemas de transferencia de líquidos del laboratorio.
- El flujo del líquido se detiene cuando se separan las mitades de las válvulas.
- Diseñadas para una desconexión rápida con una sola mano con tubos flexibles.
- Ofrecen una conexión a prueba de fugas† entre dos tubos, pero puede que sea necesario utilizar unas pinzas.
Especificaciones
Desconexión rápida dentada con válvula | |
1,9 cm (3 x 8 pulg) | |
Polipropileno | |
78,5 mm | |
2/pack, 12/caja | |
0,14 bar (2 psig) |
Desconexión rápida de válvula, dentada | |
9,5 mm | |
3,09 in | |
9,5 mm de D.I. | |
Los tubos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.