Learn More
Thermo Scientific™ Protectores de superficie Versi-Dry™
Click to view available options
Longitud (imperial):
18 in
100 pies
150 pies
300 pies
Descripción:
Alfombrilla
Rollo
Rollo en paquete dispensador
Tamaño de la unidad:
2 ROLL
4 rollos
91 M
cada uno
paquete de 350
Descripción
Absorba rápidamente las salpicaduras y ofrezca amortiguación para el instrumental de laboratorio con los protectores de superficie Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™. Cada protector de superficie está compuesto por miles de Thermo Scientific™ Thirsty Cells™ para un mayor rendimiento. El reverso de polietileno protege la mesa de trabajo de las sustancias químicas más agresivas. Se utiliza como protector de mesas de trabajo, forro de estantes y armarios, o bien como paño para limpiar salpicaduras.
- Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio de cristal cuando se cae o vuelca.
- El reverso de polietileno antideslizante es resistente a sustancias químicas agresivas y protege la mesa de trabajo contra salpicaduras y corrosión.
- Su superficie plana de fibra corta garantiza la estabilidad del material de vidrio inestable.
- Versi-Dry absorbe rápidamente salpicaduras de hasta 750 ml/m2 gracias a sus miles de partículas Thirsty Cells.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Protector de superficie |
| Material | Polietileno |
| Absorbencia | 750 mL/m^2 |
| Longitud (imperial) | 150 pies |
| Longitud (métrico) | 46 m |
| Anchura (imperial) | 20 in |
| Anchura (métrico) | 51 cm |
| Descripción | Rollo |
| N.º por caja | 2 rollos |
| N.° por paquete | 1 rollo |
| Mostrar más |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto