Learn More
Thermo Scientific™ Protectores de superficie Versi-Dry™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521507
Click to view available options
Longitud (imperial):
18 in
100 pies
150 pies
300 pies
Descripción:
Alfombrilla
Rollo
Rollo en paquete dispensador
Tamaño de la unidad:
2 ROLL
4 rollos
91 M
cada uno
paquete de 350
Código de producto. 10294361
Marca: Thermo Scientific™ 6205000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Absorba rápidamente las salpicaduras y ofrezca amortiguación para el instrumental de laboratorio con estos protectores de superficie. Utilícelo como protector de sobremesa, revestimiento de estante o revestimiento de cabina para proteger contra los productos químicos más potentes.
Absorba rápidamente las salpicaduras y ofrezca amortiguación para el instrumental de laboratorio con los protectores de superficie Thermo Scientific™ Nalgene™ Versi-Dry™. Cada protector de superficie está compuesto por miles de Thermo Scientific™ Thirsty Cells™ para un mayor rendimiento. El reverso de polietileno protege la mesa de trabajo de las sustancias químicas más agresivas. Se utiliza como protector de mesas de trabajo, forro de estantes y armarios, o bien como paño para limpiar salpicaduras.
  • Su superficie acolchada minimiza el riesgo de rotura del material de laboratorio de cristal cuando se cae o vuelca.
  • El reverso de polietileno antideslizante es resistente a sustancias químicas agresivas y protege la mesa de trabajo contra salpicaduras y corrosión.
  • Su superficie plana de fibra corta garantiza la estabilidad del material de vidrio inestable.
  • Versi-Dry absorbe rápidamente salpicaduras de hasta 750 ml/m2 gracias a sus miles de partículas Thirsty Cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Protector de superficie
Material Polietileno
Absorbencia 750 mL/m^2
Longitud (imperial) 300 pies
Longitud (métrico) 91 m
Anchura (imperial) 20 in
Anchura (métrico) 51 cm
Descripción Rollo en paquete dispensador
N.º por caja 1 rollo
N.° por paquete 1 rollo
Cantidad 1/paquete
Descripción del artículo Rollo dispensador de absorbancia estándar Versi-Dry de 20 pulg. x 300 pies; 1 rollo x 300 pies