Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado Nalgene™ de FEP Teflon™ Código de producto.: 10170551
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de lavado Nalgene™ de FEP Teflon™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10170551
500 ml, 38-430 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
24 mm
38-430 mm
Código de producto. 10170551
Marca: Thermo Scientific™ 24030500
Edge
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice una dispensación libre de contaminación con frascos de lavado de disolventes Thermo Scientific™ Nalgene™ de FEP Teflon™, moldeados totalmente con fluoropolímeros.
Garantice una dispensación libre de contaminación con frascos de lavado de disolventes Thermo Scientific™ Nalgene™ de FEP Teflon™, útiles para trabajar con elementos traza. Estos frascos sin ftalatos ofrecen una excelente resistencia química y están moldeados totalmente con fluoropolímeros. Están diseñados para llevar a cabo las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza para un servicio a prueba de fugas† uniforme. La punta moldeada con precisión ofrece un control de flujo recto, uniforme y máximo sin pulverización.
  • Disponen de tubo de aspiración y un tubo/tapón de rosca de ETFE Tefzel™
  • Muestra una resistencia química excelente a casi cualquier sustancia química de laboratorio, incluidos los disolventes. No se vuelven quebradizos ni se rompen.
  • Su construcción con fluoropolímeros inertes ofrece un bajo contenido de sustancias extraíbles y un bajo nivel de fijación. Es útil para trabajos de análisis de elementos traza.
  • La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
  • El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
  • Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†/Transparentes
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Translúcido
Material FEP
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 224 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Altura (imperial) 8,8 in
Material del cierre ETFE
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 72,9 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1409235 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha30/07/2024 Catalog Number2403-0500
Número de lote1406089 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha30/04/2024 Catalog Number2403-0500
Número de lote1387218 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/06/2023 Catalog Number2403-0500
Número de lote1387022 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha23/06/2023 Catalog Number2403-0500
Número de lote1385228 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/05/2023 Catalog Number2403-0500
Teflon™ es una marca comercial de The Chemours Company FC, LLC utilizada bajo licencia por NALGE Nunc International Corporation.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de lavado Nalgene™ de FEP Teflon™ >