Learn More
Thermo Scientific™ Membranas y discos de prefiltro Nalgene™
Description
Utilice discos de membrana y prefiltro Thermo Scientific™ Nalgene™ para satisfacer una amplia gama de necesidades de filtración de laboratorio. Los discos de filtro, que se utilizan junto con portafiltros y equipos de un solo uso o reutilizables, ofrecen flexibilidad y opciones para adaptarse a numerosas aplicaciones. Los discos de filtro estériles están disponibles en materiales que van desde membranas de nailon hasta nitrato de celulosa, pasando por acetato de celulosa y fibra de vidrio.
- Los discos de membrana estériles están optimizados para las pruebas microbianas de aseguramiento y control de la calidad, y presentan las tasas de recuperación más altas
- Membranas blancas y negras para una fácil visibilidad de las colonias
- Las membranas de rejilla están impresas con tinta no tóxica para facilitar la enumeración de colonias
Certifications
Cumple las normas de la EPA y la APHA para trabajos de calidad de agua
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Material | Acetato de celulosa |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 100 |
| N.° por paquete | 100 |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.