Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth Bottles Made of Teflon™ FEP with Closure
Use el código promocional "21933" para aplicar la oferta.
Descripción
Realice análisis de trazas metálicas y aplicaciones de disolventes orgánicos con los frascos de FEP Teflon™ de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a productos químicos y a temperaturas extremas. Estos frascos de fluoropolímero son esterilizables en autoclave y pueden limpiarse rigurosamente en ácido nítrico en ebullición.
- Transparente
- Resiste temperaturas de -105 °C (-157 °F)
- Tapones de ETFE de Tefzel™ incluidos
- A prueba de fugas†
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 1 l |
Capacidad (imperial) | 32 oz |
Color | Natural, translúcido |
Descripción | Frasco de boca ancha |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 43 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Storage, Transportation |
Material | Fluroetileno-propileno (FEP) Teflon™ |
Esterilidad | No estériles |
Intervalo de temperatura (métrico) | -100°C to 260°C |
Color del tapón | Natural, translúcido |
Mostrar más |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.