Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10049352
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Llene y dispense con facilidad líquidos de estos frascos de HDPE Nalgene gracias a la boca ancha. Ofrece un sellado a prueba de fugas cuando se combina con los tapones Nalgene.
Llene y dispense líquidos fácilmente con estos frascos de HDPE de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Las paredes de polietileno uniformes y naturales de alta densidad resisten la división y la perforación.
  • Polietileno de alta densidad natural con tapón de polipropileno natural
  • Excelente resistencia química
  • Paredes uniformes para resistir fisuras y punciones
  • Boca ancha para facilitar el llenado y la dispensación
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 2 oz, 60 ml
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 86 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Anchura (imperial) 1,53 in
Altura (imperial) 3,39 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.