Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca ancha de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10267780
1 l, 63 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Realice aplicaciones de laboratorio y de campo de uso general y a corto plazo con los frascos económicos de HDPE de boca ancha con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™.
Realice aplicaciones generales de laboratorio y de campo a corto plazo con los frascos económicos de boca ancha de HDPE Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estos frascos translúcidos de baja exigencia son una versión ligera del frasco Nalgene original y se suministran a granel para obtener una rentabilidad máxima. Con paredes más finas y flexibles que los frascos Nalgene Lab Quality, cuentan con una boca ancha para facilitar el llenado y ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Este producto forma parte del programa ACT Label de My Green Lab, lo que hace posible tomar decisiones de compra de productos sostenibles basadas en datos.
  • Tapones de polipropileno sin revestimiento con rendimiento a prueba de fugas†; sin un revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
  • Recomendado para la recogida de muestras y el almacenamiento de soluciones de trabajo diarias
  • Los frascos se incluyen en el programa ACT Label de My Green Labs para la compatibilidad, uniformidad y transparencia en relación con la sostenibilidad del producto
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1 l
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Natural translúcido
Diámetro interior del cuello (métrico) 53 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 50
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y cierres cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Boca Ancha
Forma Forma redonda
ACT Label Sí
Altura (métrico) 199 mm
Tipo de producto Frasco económico de boca ancha
Altura (imperial) 3,38 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 63 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca ancha de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel >