Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha de HDPE IP2 Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11319674
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
De 38 a 415 mm
De 43 a 415 mm
De 53 a 415 mm
De 63 a 415 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
Código de producto. 11319674
Marca: Thermo Scientific™ 21990032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene materiales líquidos o secos en estos frascos de boca ancha, ideales como envases internos para los clientes que diseñen, monten y certifiquen embalajes combinados.
Almacene materiales líquidos o secos en los frascos IP2 de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™. Ideales como envases internos para los clientes que diseñen, monten y certifiquen sus propios embalajes combinados, estos frascos económicos están diseñados para resistir fisuras y punciones características de los impactos en los envíos.
  • A prueba de fugas†, cada lote de frascos se somete a un control de detección de fugas a 15 psi (103 kPa).
  • Boca ancha para facilitar el llenado con materiales secos o líquidos
  • Tapones de rosca de polipropileno incluidos.
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1000 ml (32 oz)
Capacidad (métrico) 1000 ml
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos de boca ancha Passport IP2
Diámetro interior del cuello (métrico) 53 mm
Diámetro interior (métrico) 53 mm
Incluye Tapones de rosca de polipropileno (PP)
Altura con tapón (métrico) 199 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 24
N.° por paquete 6
Certificaciones/conformidad Cumplen el apartado 5.0.2.9 de las regulaciones sobre materiales peligrosos de IATA.
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 199 mm
Tipo de producto Frasco IP2
Altura (imperial) 7,8 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón De 63 a 415 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos.Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos.Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos.Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.