Learn More
Thermo Scientific™ Frascos Nalgene™para muestras estériles de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) con tapón
Use el código promocional "23291" para aplicar la oferta.
Descripción
Los frascos Thermo Scientific™ Nalgene™para muestras estériles de boca ancha de polietileno de alta densidad (HDPE) se recomiendan para recoger muestras de agua para análisis microbiológicos. Los recipientes Nalgene, icono de calidad, son recipientes a prueba de fugas y resistentes a roturas. La fabricación robusta resiste los rigores de las operaciones sobre el terreno. Boca ancha para facilitar el llenado aséptico. Con certificado de esterilidad.
- Recipiente de HDPE con tapón de polipropileno a prueba de fugas†
- Garantía a prueba de fugas†
- Esterilización certificada
- Tapones ensamblados en los recipientes y envueltos al vacío individualmente para facilitar la comprobación de signos de manipulación y garantizar la esterilidad.
- Embalados en bandejas envueltas al vacío.
- Boca ancha para facilitar el llenado aséptico.
- Recomendado para recoger muestras de agua para análisis microbiológicos.
Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características:
- Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
- Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
- Cada tapón está sellado individualmente con envoltura al vacío con precinto de seguridad.
- Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
- Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
Nota:
†Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Capacidad | 4 oz, 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Capacidad (imperial) | 4 oz |
Parámetros de certificación | Estéril, calidad de agua y metales, cianuro, fluoruro |
Color | Natural |
Descripción | Frasco de HDPE de boca ancha Nalgene |
Diámetro interior (imperial) | 1,13 in |
Diámetro (imperial) | 1,96 in |
Diámetro interior (métrico) | 2,87 cm |
Incluye | Los recipientes certificados cuentan con las siguientes características: Certificado de análisis (CofA) incluido en el embalaje junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad. Cada recipiente cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único; E |
Mostrar más |