Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ para laboratorio
Código de producto. 10665601
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Almacene, envíe y envase contenido sensible a la luz con estos frascos de boca ancha de color ámbar, que ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes.
Reduzca la transmisión de la luz UV para proteger el contenido sensible a la luz con los frascos de calidad de boca ancha y ámbar de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ para laboratorio Útiles para almacenamiento, transporte y envasado, proporcionan una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes. Estos frascos de polietileno de alta densidad tienen una boca ancha fácil de llenar. Garantía a prueba de fugas†.
  • El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger el contenido sensible a la luz.
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para su uso cuando sea necesario limitar la exposición a la luz.
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Tapones sin revestimiento con garantía a prueba de fugas†; sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
  • Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la máxima transmisión de luz.
  • Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la máxima transmisión de luz.
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Ámbar
Descripción Frasco de boca ancha para laboratorio ámbar
Diámetro interior del cuello (métrico) 44 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 48
N.° por paquete 12
Esterilidad No estériles
Color del tapón Ámbar
Acabado del cuello 53 mm
Certificaciones/conformidad Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 para la máxima transmisión de luz; cumple con los requisitos de USP XXIII para la máxima transmisión de luz
Closure Included
Graduated No
Boca Ancho
Forma Redondo
Altura (métrico) 168 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha con calidad de laboratorio
Anchura (imperial) 7,26 cm (2,86 pulg)
Altura (imperial) 16,81 cm (6,62 pulg)
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno (PP)
Tamaño del tapón 53 mm
Diámetro (métrico) 73 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.