Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de HPDE de boca ancha con calidad de laboratorio Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10652123
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
1500 ml
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Realice numerosas aplicaciones de campo utilizando los frascos de uso general de HDPE de boca ancha con calidad de laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™.
Realice numerosas aplicaciones de campo utilizando los frascos de uso general de HDPE de boca ancha con calidad de laboratorio Thermo Scientific™ Nalgene™. Muestran una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, y se pueden almacenar en el congelador a temperaturas de hasta - 100 °C; ofrecen garantía a prueba de fugas.
Características:
  • Su excelente resistencia química a la mayoría de corrosivos y su versatilidad, hacen que estos frascos sean indispensables en su laboratorio.
  • Idóneos para almacenar, transportar y envasar líquidos; sus paredes uniformes ofrecen durabilidad y resistencia a fisuras o punciones.
  • Sus tapones sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos
  • Se incluyen en el programa ACT Label de My Green Labs para la compatibilidad, uniformidad y transparencia en relación con la sostenibilidad del producto
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 48 oz, 1500 ml
Capacidad (métrico) 1500 ml
Capacidad (imperial) 48 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco de boca ancha de calidad de laboratorio
Diámetro interior del cuello (métrico) 52 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 24
N.° por paquete 6
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 63 mm
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y cierres cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Desechables Reusable
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
ACT Label Sí
Altura (métrico) 284 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha con calidad de laboratorio
Anchura (imperial) 3,6 in
Altura (imperial) 11,16 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 63 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.