Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10058240
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 48
paquete de 6
Código de producto. 10058240
Marca: Thermo Scientific™ 21050032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene muestras cuando se necesite esterilización en autoclave con los frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha.
Almacene muestras cuando se necesite esterilización en autoclave con los frascos de PPCO de calidad de laboratorio de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Fabricados con materiales plásticos de uso en laboratorio y de alta calidad para obtener niveles bajos y fiables de extraíbles y lixiviados.
Características:
  • Elevada resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes
  • Material translúcido que permite ver fácilmente los niveles de líquido
  • Boca ancha para facilitar el llenado
  • Tapones a prueba de fugas† sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas y contaminar las soluciones
  • Esterilizable en autoclave
Incluye:
Tapón de rosca de polipropileno
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1000 ml (32 oz)
Capacidad (métrico) 1 l
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco de boca ancha de calidad de laboratorio
Diámetro interior del cuello (métrico) 53 mm
Material Copolímero de polipropileno (PPCO)
N.º por caja 24
N.° por paquete 6
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 63 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 199 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha con calidad de laboratorio
Anchura (imperial) 9,14 cm (3,6 pulg)
Altura (imperial) 19,91 cm (7,84 pulg)
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 63 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante dos minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.