Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de LDPE de boca ancha Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10426283
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
38 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10426283 125 ml 38 mm paquete de 500
10212813 500 ml 53 mm paquete de 125
2 options
Código de producto. 10426283
Marca: Thermo Scientific™ 3121030004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llene y dispense materiales fácilmente con estos frascos de LDPE duraderos, translúcidos y sin productos químicos.
Llenado y dispensación sencillos con los frascos de LDPE de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estas botellas translúcidas, fabricadas con polietileno natural de baja densidad, ofrecen durabilidad, transparencia y resistencia química.
Características:
  • Tapones de polipropileno natural
  • Ideales para análisis de trazas metálicas, dado que el polietileno de baja densidad (LDPE) contiene muy pocas
  • Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
  • A prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Natural
Descripción Frasco de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material LDPE
N.º por caja 500
N.° por paquete 500
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 38 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 99 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Anchura (imperial) 1,98 in
Altura (imperial) 3,89 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for two minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.