Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de LDPE de boca ancha con tapón Nalgene™ Código de producto.: 10298320
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de LDPE de boca ancha con tapón Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10298320
60 ml, 28 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Código de producto. 10298320
Marca: Thermo Scientific™ 21030002
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vea los niveles de líquidos claramente en los frascos de boca ancha de PEBD con tapón resistentes a impactos.
Vea los niveles de líquidos claramente en los frascos de boca ancha de polietileno de baja densidad (LDPE) con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ resistentes a impactos. Estos frascos de polietileno de baja densidad translúcidos son ideales para almacenar productos químicos y patrones, así como para recoger y almacenar agua destilada. El contenido en trazas metálicas sumamente bajo del LDPE es ideal para el análisis de trazas metálicas. Excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes. Boca ancha para facilitar el llenado. Rendimiento a prueba de fugas† garantizado.
  • El contenido en trazas metálicas sumamente bajo del LDPE es ideal para el análisis de trazas metálicas.
  • Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para el transporte de líquidos.
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Tapones sin revestimiento con garantía a prueba de fugas†; sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml (2 oz)
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Natural, translúcido
Descripción Frasco de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material LDPE
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 86 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Anchura (imperial) 1,53 in
Altura (imperial) 3,39 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 39 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1421227 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha21/01/2025 Catalog Number2103-0002
Número de lote1323630 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2103-0002
Número de lote1314565 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number2103-0002
Número de lote1410915 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha02/08/2024 Catalog Number2103-0002
Número de lote1400899 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha09/03/2024 Catalog Number2103-0002
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de LDPE de boca ancha con tapón Nalgene™ >