Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha de HDPE Nalgene™ de color ámbar opaco con tapón: embalaje a granel Código de producto.: 10425893
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha de HDPE Nalgene™ de color ámbar opaco con tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10425893
250 ml, 43 mm
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Código de producto. 10425893
Marca: Thermo Scientific™ 3121060008
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene, envíe y envase reactivos sensibles a la luz en estos frascos de boca ancha a prueba de fugas.
Almacene, envíe y envase reactivos fotosensibles en frascos de boca ancha de HDPE ámbar opaco Thermo ScientificTM NalgeneTM con tapón.
  • Frascos de polietileno de alta densidad (PEAD) ámbar opaco
  • Tapones de polipropileno ámbar opaco
  • Paredes uniformes para resistir fisuras y punciones
  • Boca ancha para facilitar el llenado y la dispensación
  • Embalaje a granel
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Ventajas de Greener Choice
  • Las ventajas medioambientales incluyen:
    • Energía renovable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Ámbar opaco
Descripción Frasco de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 33 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 250
N.° por paquete 250
Esterilidad No estéril
Color del tapón Ámbar opaco
Acabado del cuello 43 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 131 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Anchura (imperial) 2,4 in
Altura (imperial) 5,16 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1301731 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha10/12/2024 Catalog Number312106-0008
Número de lote1395372 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha03/11/2023 Catalog Number312106-0008
Número de lote1387578 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha25/06/2023 Catalog Number312106-0008
Número de lote1366332 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha22/08/2022 Catalog Number312106-0008
Número de lote1355852 Tipo de certificadoCertificado de conformidad Fecha19/08/2022 Catalog Number312106-0008
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Título del producto
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha de HDPE Nalgene™ de color ámbar opaco con tapón: embalaje a granel >