Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de polimetilpenteno transparente Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10279931
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250mL
500mL
1000mL
Tamaño del tapón:
43 mm
48 mm
53 mm
Los frascos de polimetilpenteno transparente Thermo Scientific Nalgene están diseñados para resistir temperaturas de 20 hasta 175°C (68 hasta 347°F).
Los frascos de polimetilpenteno transparente Thermo Scientific Nalgene están diseñados para resistir temperaturas de 20 hasta 175°C (68 hasta 347°F).
Frascos transparentes que ofrecen mejor resistencia química que los de policarbonato.
  • Diseñado para tolerar una amplia gama de temperaturas
  • Resistentes a bases y ácidos diluidos
  • Mayor claridad que otras botellas de resistencia química similar
  • Tapones sin revestimiento para un rendimiento a prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 32 oz, 1000 ml
Capacidad (métrico) 1000mL
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Transparente
Descripción Frasco de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 43mm
Material polipropileno
N.º por caja 16
N.° por paquete 4
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 53 mm
Closure Included
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated No
Boca Ancha
Forma Redondo
Altura (métrico) 203mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Anchura (imperial) 3,56 in
Altura (imperial) 8,2 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre polipropileno
Tamaño del tapón 53 mm
Diámetro (métrico) 89mm
Tipo de tapón tornillo
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.