Learn More
Thermo Scientific™ Tarros de boca ancha con pared recta de PMP con tapón de rosca de polipropileno blanco Nalgene™
Descripción
Protéjase de roturas y contaminación con los tarros de polimetilpenteno (PMP) de boca ancha con pared recta y tapón de rosca de polipropileno blanco Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos excelentes tarros de conservación en museos ofrecen una buena claridad con una excelente resistencia química. Son más ligeros que los de vidrio y pierden solo un 2 % de formaldehído al año.
- Los tarros de 125 ml a 1 l tienen tapones de polipropileno blanco con la parte superior rebajada para poder apilarlos.
- Tarros con buena claridad y una excelente resistencia química para una amplia variedad de usos en el laboratorio.
- Las paredes rectas permiten un acceso total y una recuperación completa de la muestra.
- Los tamaños de 125 y 250 ml se ajustan a las mezcladoras Osterizer™ y a otras mezcladoras con roscas de tarros tipo Mason.
- No garantizan un servicio a prueba de fugas; no se recomiendan para transportar líquidos.
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 60 ml (2 oz) |
Capacidad (métrico) | 60 ml |
Capacidad (imperial) | 2 oz |
Color | Transparente |
Diámetro (imperial) | 1,8 in |
Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,7 in |
Diámetro interior del cuello (métrico) | 43 mm |
Incluye | Tapón de rosca |
Material | PMP |
N.º por caja | 48 |
Mostrar más |
Documentos
Product Information
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
1420529 | Certificado de conformidad | 13/02/2025 | 2117-0060 |
1310279 | Certificado de conformidad | 10/12/2024 | 2117-0060 |
1396079 | Certificado de conformidad | 01/12/2023 | 2117-0060 |
1370977 | Certificado de conformidad | 25/08/2023 | 2117-0060 |
1330730 | Certificado de conformidad | 16/03/2022 | 2117-0060 |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.