Learn More
Ácido nalidíxico, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido nalidíxico es una quinolona sintética que es un ácido monocarboxílico compuesto de 1,8-naftiridina sustituido por grupos de ácido carboxílico, etilo y metilo
•El ácido nalidíxico es un inhibidor de la ADN girasa que evita la síntesis de ADN y las divisiones celulares posteriores
Aplicaciones
• El ácido nalidíxico es principalmente eficaz contra las bacterias gramnegativas
•Puede ser útil para estudios de resistencia bacteriana e investigaciones de laboratorio sobre alergias a fármacos y reactividad cruzada
• El ácido nalidíxico es adecuado para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y aplicaciones de laboratorio de bioquímica relacionadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nalidixic acid |
Nombre de nota | 99.5% |
% mín. CAS | 99.4 |
% máx. CAS | 100.0 |
Punto de fusión | 225.0°C to 231.0°C |
Color | Blanco a amarillo |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 5 g |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nalidixic acid
- Peligro
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.