Learn More
Ácido nalidíxico, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391564 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10391564 100 g Frasco de vidrio 100 g
10373622 5 g Frasco de vidrio 5 g
10711831 25 g Frasco de vidrio 25 g
3 options
Código de producto. 10391564
Marca: Thermo Scientific Acros 169901000
Solicitar formato a granel o personalizado
El ácido nalixídico, o nalixidina, n.º CAS 389-08-2, es un antibiótico de quinolona que se utiliza para inhibir la gyrasa de ADN y prevenir la división celular.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• El ácido nalidíxico es una quinolona sintética que es un ácido monocarboxílico compuesto de 1,8-naftiridina sustituido por grupos de ácido carboxílico, etilo y metilo
•El ácido nalidíxico es un inhibidor de la ADN girasa que evita la síntesis de ADN y las divisiones celulares posteriores
Aplicaciones
• El ácido nalidíxico es principalmente eficaz contra las bacterias gramnegativas
•Puede ser útil para estudios de resistencia bacteriana e investigaciones de laboratorio sobre alergias a fármacos y reactividad cruzada
• El ácido nalidíxico es adecuado para cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) y aplicaciones de laboratorio de bioquímica relacionadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 389-08-2
Fórmula molecular C12H12N2O3
Peso molecular (g/mol) 232.24
Número MDL MFCD00006884
Clave InChI MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic acid
Nombre de nota 99.5%
% mín. CAS 99.4
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 225.0°C to 231.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 25, V,7, 384
Índice Merck 15, 6444
Información de solubilidad Solubility in water: 0.1g/L (23°C). Other solubilities: soluble in alkali solutions,35mg/mL chloroform- 1.6mg/mL toluene (23°C),1.3mg/mL methanol- 0.9mg/mL ethanol (23°C),0.1mg/mL ether (23°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza 99.5%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nalidixic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.