Learn More
Ácido nalidíxico, Fisher BioReagents
Código de producto. 10777024
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. 10777024
Marca: Fisher BioReagents BP90825
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
  • El ácido nalidíxico es un antibiótico que inhibe el crecimiento y la reproducción principalmente en bacterias gramnegativas, con cierta eficacia contra bacterias grampositivas.
  • Bloquea la replicación del ADN en bacterias susceptibles al interferir con la actividad de la ADN girasa.
  • Se puede usar como agente selectivo, ya que algunas bacterias son resistentes al ácido nalixídico.
  • Para uso exclusivo en investigación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic Acid
CAS 389-08-2
Punto de fusión 225°C
Color Blanco
Pérdida por secado 0.5% max.
Intervalo de fusión 225°C to 231°C
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Envase Frasco de polietileno
Fórmula molecular C12H12N2O3
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 6444
Sinónimo nalidixic acid, nalidixin, nevigramon, nalidixate, uronidix, innoxalon, nalidixan, nalitucsan, sicmylon, unaserus
Clave InChI MHWLWQUZZRMNGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 1-etil-7-metil-4-oxo-1,8-naftiridina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 232.239
PubChem CID 4421
ChEBI CHEBI:100147
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.24
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nalidixic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.