Learn More
Sal sódica de ácido nalidíxico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16524394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 16524394
Marca: Thermo Scientific Acros 463550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3374-05-8 | C12H11N2NaO3 | 254.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5-8-3374
Fórmula molecular C12H11N2NaO3
Peso molecular (g/mol) 254.22
Clave InChI ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC sodio 1-etil-7-metil-4-oxo-1,4-dihidro-1,8-naftiridina-3-carboxilato
SMILES [Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)C2=CC=C(C)N=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalidixic acid sodium salt
Punto de fusión >280.0°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 50 g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.22
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nalidixic acid sodium salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nalidixic acid sodium salt