Learn More
Sal sódica de ácido nalidíxico, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Nalidixic acid sodium salt is an antibacterial agent, which is inhibitor of bacterial DNA polymerase & avian myeloblastoma virus reverse transcriptase. The compound inhibits nucleic acid and protein synthesis in Saccharomyces cerevisiae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica de ácido nalidíxico es un agente antibacteriano, que es inhibidor de la ADN bacteriano polimerasa y la transcriptasa inversa del virus del mieloblastoma aviar.& El compuesto inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas en Saccharomyces cerevisiae.
Solubilidad
Soluble a 50 mg/ml en agua
Notas
Almacenar a –20 °C y alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
La sal sódica de ácido nalidíxico es un agente antibacteriano, que es inhibidor de la ADN bacteriano polimerasa y la transcriptasa inversa del virus del mieloblastoma aviar.& El compuesto inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas en Saccharomyces cerevisiae.
Solubilidad
Soluble a 50 mg/ml en agua
Notas
Almacenar a –20 °C y alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Nalidixic acid sodium salt |
Punto de fusión | >280°C |
Color | Blanco a amarillo |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 3580062 |
Información de solubilidad | Soluble at 50mg/ml in water |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.22 |
Forma física | Polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Nalidixic acid sodium salt
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contém: Nalidixic acid sodium salt