Learn More
Naloxone hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Descripción
Opioid antagonist.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Naloxone hydrochloride |
CAS | 357-08-4 |
Fórmula molecular | C19H22ClNO4 |
Cantidad | 100 mg |
Sinónimo | naloxone hydrochloride, naloxone hcl, narcan, evzio, unii-f850569pqr, nalonee, 17-allyl-4,5alpha-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one hydrochloride, narcan tn, naloxonehydrochloride |
Clave InChI | RGPDIGOSVORSAK-STHHAXOLSA-N |
SMILES | C=CCN1CCC23C4C(=O)CCC2(C1CC5=C3C(=C(C=C5)O)O4)O.Cl |
Nombre IUPAC | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride |
Peso molecular (g/mol) | 363.838 |
PubChem CID | 5464092 |