Learn More
Naltrexone hydrochloride, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18782724
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Non-selective opioid antagonist
Opioid antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naltrexone hydrochloride
CAS 16676-29-2
Fórmula molecular C20H24ClNO4
Cantidad 100 mg
Sinónimo naltrexone hydrochloride, naltrexone hcl, trexan, depade, antaxone, revia, nalorex, unii-z6375yw9sf, nemexin
Clave InChI RHBRMCOKKKZVRY-ITLPAZOVSA-N
SMILES C1CC1CN2CCC34C5C(=O)CCC3(C2CC6=C4C(=C(C=C6)O)O5)O.Cl
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(cyclopropylmethyl)-4a,9-dihydroxy-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 377.865
PubChem CID 5485201
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.87
Porcentaje de pureza >99%