Learn More
Macherey-Nagel™ Nano Durasil-20 TLC Plate
184.00€ - 432.00€
Especificaciones
Material | Nano Durasil-20 |
---|---|
Tamaño de partículas | 2-10 μm |
Tamaño de poro | 60 Å |
Tipo | Placa TLC |
Volumen de poro | 0,75 ml/g |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10013171
|
Macherey-Nagel™
812010 |
10 x 10 cm |
184.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10504922
|
Macherey-Nagel™
812011 |
10 x 20 cm |
432.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Nano Durasil-20 | |
60 Å | |
0,75 ml/g | |
0,2 mm |
2-10 μm | |
Placa TLC | |
∼ 500 m2/g |