Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 488, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Marca:  Chromotek shuGCL488-2-100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18015475
  • 317.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Especificaciones
Especificaciones
Nano-Secondary™
Alpaca
Secondary
Liquid
CoraLite Plus 488