Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, CoraLite Plus 555, Chromotek
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
110.77€ - 390.15€
Especificaciones
Antígeno Nano-Secondary™
Conjugado CoraLite Plus 555
Formulario Liquid
Especie del huésped Alpaca
Especies diana Human
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18034245
Ver documentos
Chromotek
shuGCL555-2-10
10 μL
110.77€
10 microlitros
18094725
Ver documentos
Chromotek
shuGCL555-2-100
100 μL
390.15€
100 microlitros
Descripción
Descripción
Nano-Secondary™ alpaca anti-human IgG, recombinant VHH, is a human IgG-specific (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) antibody. This secondary antibody product consists of a Nanobody that binds to the Fc-domain of human IgG with high affinity and specificity.
Especificaciones
Especificaciones
Nano-Secondary™
Liquid
Human
Secondary
CoraLite Plus 555
Alpaca