Specifications
| Material | Nano-SIL CN |
| Tamaño de partículas | 2-10 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Placa HPTLC |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Para utilizar con (aplicación) | Hormonas esteroides, fenoles, conservantes |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Show More |