Learn More
Implen™ Paquetes de software NanoPhotometer™ compatibles con los requisitos de la parte 11 de la norma 21 CFR de la FDA
El software CFR21 es compatible con los requisitos de la parte 11 de la norma 21 CFR de la FDA y es una herramienta de software opcional ideal para los laboratorios GxP que necesitan mantener un registro electrónico adecuado.
Marca: Implen™ CFR21-SW
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Clave de licencia proporcionada en la unidad flash USB
- El paquete de software incluye la administración del usuario, el control de acceso, las firmas electrónicas, la integridad de los datos, la seguridad y la función de seguimiento de auditoría
Especificaciones
Parte 11 de la norma 21 CFR de la FDA | |
NanoPhotometer™ N120, NP80, N60 y C40 | |
Compatible con Windows, Mac, y pantalla táctil |
Actualización de software para NanoPhotometer | |
Clave de licencia de software |
Para uso exclusivo en investigación