Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ IQ/OQ Documentation and Standard Solution
In compliance with international standards in regulated environments, documented verification is provided with Installation Qualification and Operation Qualification (IQ/OQ) Package Conforming Data to verify that instruments are working according to specifications in case of an audit.
1290.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Según SOP interno |
---|---|
Tipo de calibración | Calibración automática |
Tipo de producto | Datos de conformidad del paquete de cualificación de la instalación y cualificación de funcionamiento (IQ/OQ) |
Línea de productos | NanoPhotometer |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15533214
|
Implen™
N-60-Q |
NanoPhotometer N60 |
1290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16658323
|
Implen™
N-120-Q |
NanoPhotometer N120 |
1290.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Documentation provided on a USB flash drive as an Excel file
- Includes NanoPhotometer™ appropriate standard solution (N-568-S or N-120-S)
Especificaciones
Según SOP interno | |
Calibración automática | |
Datos de conformidad del paquete de cualificación de la instalación y cualificación de funcionamiento (IQ/OQ) | |
NanoPhotometer |
For Research Use Only