Learn More
Implen™ Espectrofotómetro UV-VIS de microvolúmenes multicanal NanoPhotometer™ N120
El Implen NanoPhotometer™ N120 escanea hasta 12 muestras en tan solo 20 segundos. La cuantificación del ADN, el ARN y las proteínas nunca ha sido tan rápida. Funcionamiento intuitivo con pantalla táctil, tamaño reducido e integración en red para un funcionamiento cómodo en la mesa de trabajo del laboratorio. Tecnología patentada sin recalibración fabricada en Alemania.
18850.00€ - 19400.00€
Especificaciones
Intervalo de absorbencia | 0,04 - 160 A |
---|---|
Tipo de detector | Matriz CCD de 3648 elementos |
Pantalla | Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 20 x 20 x 12 cm |
Idiomas | Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, chino, japonés |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16309021
|
Implen™
N120-TOUCH |
N120-Touch |
18850.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16304892
|
Implen™
N120-MOBILE |
N120-Mobile |
19400.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
El NanoPhotometer™ N120 es el último miembro de la familia NanoPhotometer™. Proporciona mediciones de alto rendimiento de hasta 12 muestras sin consumibles, por ejemplo, ADN o proteínas, a la vez. El diseño independiente con una pantalla táctil integrada y un tamaño reducido lo convierten en la solución ideal para el funcionamiento en mesas de laboratorio.
La tensión superficial alarmante y los efectos de evaporación se eliminan debido a la compresión de la muestra. No es necesario volver a calibrar durante toda la vida útil. Software opcional CFR21 disponible para cumplir con 21CFR Apartado 11 para el entorno GxP.
- Número de muestras: 1 - 12
- Intervalo de detección de dsADN 2 ng/μl - 8000 ng/μl
- Intervalo de detección de BSA 0,06 mg/ml - 230 mg/ml
- Tamaño mínimo de la muestra de 2,0 μl
- Intervalo de barrido de 200 a 900 nm
- Tiempo de medición para el intervalo de barrido completo: De 1,7 - 2,5 segundos
- Aplicaciones preprogramadas para ácidos nucleicos (etiquetados) (ADN, ARN, oligos), proteínas (etiquetadas), ensayos de proteínas (Bradford, BCA, Lowry), cinética, OD600 y métodos manuales
- La función de muestra automática se inicia automáticamente una vez que se cierra el brazo de muestra
- Sin recalibración gracias a True Path Technology™
- No depende de la tensión superficial de la muestra gracias a Sample Compression Technology™
- Sample ControlTM y Blank ControlTM para el análisis de la calidad de las muestras e identificación de contaminantes
- Opciones de control: Incluye pantalla táctil de 17,8 cm (7 ”) , ordenador y tableta integrados
- 2 puertos de entrada&salida USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
- Software conforme con 21 CFR Apartado 11 (opcional)
- Servidor de archivos integrado
- Integración de LIMS a través de API de REST
- Batería integrada, tiempo de funcionamiento: hasta 3 h
- Fabricado en Alemania
Especificaciones
0,04 - 160 A | |
Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles | |
Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, chino, japonés | |
< 2,5 nm | |
De 200 nm a 900 nm | |
De 1,7 a 2,5 segundos | |
1 y 0,125 mm | |
De 2 to 3,5 μl | |
Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits); OS X, iOS; Android OS |
Matriz CCD de 3648 elementos | |
20 x 20 x 12 cm | |
Flash de xenón | |
90/250 V | |
Ácidos nucleicos, proteína UV, ensayos de proteínas, cinética, OD600, longitud de onda, gráficos de ondas, curva estándar, proporción de absorbancia, concentración, personalizado | |
Desde 1 hasta 12 | |
NPOS basado en Linux | |
< 1% a 240 nm con Nal | |
± 0,75 nm |
For Research Use Only