Learn More
Implen™ Espectrofotómetro UV-VIS de microvolúmenes NanoPhotometer™ N50-Touch
Código de producto. 15795805 Tienda Implen Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de detector:
Matriz CCD de 3648 elementos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de detector unitSize
15795805 Matriz CCD de 3648 elementos cada uno
1 options
Código de producto. 15795805
Marca: Implen™ N50Touch
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Espectrofotómetro UV/Vis Implen NanoPhotometer™ N50 para aplicaciones de nanovolúmenes. Cuantifique ADN, ARN, proteínas y analice otras muestras en cuestión de segundos. Funcionamiento intuitivo con pantalla táctil, tamaño reducido e integración en red para un funcionamiento cómodo en la mesa de trabajo del laboratorio.
El espectrofotómetro UV/VIS Implen NanoPhotometer™ N50 es el instrumento adecuado para la cuantificación de ácidos nucleicos, proteínas o cultivos celulares, ya que ofrece datos de barrido de 200 a 650 nm en tan solo de 0,3 a 2 µl de muestra. El diseño independiente con una pantalla táctil integrada y un tamaño reducido lo convierten en la solución ideal para el funcionamiento en mesas de laboratorio.
La tensión superficial alarmante y los efectos de evaporación se eliminan debido a la compresión de la muestra. No es necesario volver a calibrar durante toda la vida útil. (Tecnología patentada sin recalibración).
  • Intervalo de detección ADNds de 5 ng/µl a 7500 ng/µl
  • Intervalo de detección BSA de 0,15 mg/ml a 217 mg/ml
  • Tamaño mínimo de la muestra de 0,3 µl
  • Intervalo de barrido 200 - 650 nm
  • Tiempo de medición para el intervalo de barrido completo: de 2,5 a 4,0 segundos
  • Aplicaciones preprogramadas para ácidos nucleicos (etiquetados) (ADN, ARN, oligonucleótidos), proteínas (etiquetadas), ensayos de proteínas (Bradford, BCA), cinética, OD600 y métodos manuales
  • La función de muestra automática se inicia automáticamente una vez que se cierra el brazo de muestra
  • Sin recalibración gracias a True Path Technology™
  • No depende de la tensión superficial de la muestra gracias a Sample Compression Technology™
  • Sample ControlTM y Blank ControlTM para el análisis de la calidad de las muestras e identificación de contaminantes
  • Opciones de control: Incluye pantalla táctil de 7 ”, ordenador y tableta integrados
  • 2 puertos de entrada y salida USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • Servidor de archivos integrado
  • Integración de LIMS a través de API de REST
  • Fabricado en Alemania
Especificaciones
Exactitud de absorbancia < 1,75 % a 0,7 A a 280 nm de la lectura
Intervalo de absorbencia 0,1 - 150 A
Conexiones 2 USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
Tipo de detector Matriz CCD de 3648 elementos
Pantalla Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 20 x 12 cm
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, chino, japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Ancho de banda espectral 5 nm
Tensión 90/250 V
Wavelength Range De 200 nm a 650 nm
Para utilizar con (aplicación) Ácidos nucleicos, proteína UV, ensayos de proteínas, cinética, OD600, longitud de onda, gráficos de ondas, curva estándar, proporción de absorbancia, concentración, personalizado
Incluye Fuente de alimentación, cable USB, cubierta antipolvo, software y manual
Intervalo de medición De 5 a 7500 ng/μl
Tiempo de medición De 2,5 a 4,0 s
N.º de muestras 1
Trayectoria óptica 0,67 y 0,07 mm
Procesador NPOS basado en Linux
Volumen de la muestra (métrico) De 0,3 to 2 μl
Luz difusa < 2% a 240 nm con Nal
Requisitos del sistema Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits); OS X, iOS; Android OS
Exactitud de la longitud de onda ± 1,5 nm
Peso (métrico) 4,5 kg
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación