Learn More
Implen™ Espectrofotómetro UV-VIS de cubeta y nanovolúmenes NanoPhotometer™ NP80
Código de producto. p-7161466 Tienda Implen Productos
Click to view available options
Modelo:
NP80-Mobile
NP80-Touch
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15485824
Marca: Implen™ NP80Touch
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
El espectrofotómetro UV/Vis Implen NanoPhotometer™ NP80 para aplicaciones de cubetas y de nanovolúmenes. Cuantifique ADN, ARN, proteínas y analice otras muestras en cuestión de segundos.
El espectrofotómetro UV/VIS Implen NanoPhotometer™ NP80 es flexible y ofrece mediciones de cubeta y de nanovolúmenes. Proporciona datos de barrido completo desde 200 a 900 nm para diversas aplicaciones de ciencias biológicas, como la cuantificación de ácidos nucleicos, proteínas o cultivos celulares. El diseño independiente con una pantalla táctil integrada y un tamaño reducido lo convierten en la solución ideal para el funcionamiento en mesas de laboratorio.
La tensión superficial alarmante y los efectos de evaporación se eliminan debido a la compresión de la muestra. No es necesario volver a calibrar durante toda la vida útil. Software opcional CFR21 disponible para cumplir con 21 CFR parte 11 para el entorno GxP.
  • Intervalo de detección de dsADN 1 ng/µl - 16.500 ng/µl
  • Intervalo de detección de BSA 0,03 mg/ml - 478 mg/ml
  • Tamaño mínimo de la muestra de 0,3 µl
  • Intervalo de barrido 200 - 900 nm
  • Rendimiento de la cubeta 0 - 2,6 A
  • Vórtex integrado para tubos de hasta 2,0 ml
  • Tiempo de medición para el intervalo de barrido completo: de 2,5 a 4,0 segundos
  • Aplicaciones preprogramadas para ácidos nucleicos (etiquetados) (ADN, ARN, oligos), proteínas (etiquetadas), ensayos de proteínas (Bradford, BCA, Lowry), cinética, OD600 y métodos manuales
  • La función de muestra automática se inicia automáticamente una vez que se cierra el brazo de muestra
  • Sin recalibración gracias a True Path Technology™
  • No depende de la tensión superficial de la muestra gracias a Sample Compression Technology™
  • Sample Control™ y Blank Control™ para el análisis de la calidad de las muestras e identificación de contaminantes
  • Opciones de control: Incluye pantalla táctil de 7 pulgadas, ordenador y tableta integrados
  • 2 puertos de entrada y salida USB A, USB B, Ethernet, Wi-Fi
  • Software conforme con 21 CFR parte 11 (opcional)
  • Servidor de archivos integrado
  • Integración de LIMS a través de API de REST
  • Fabricado en Alemania
Especificaciones
Exactitud de absorbancia < 1,75 % a 0,7 A a 280 nm de la lectura
Intervalo de absorbencia Nanovolúmenes de 0,02 a 330 A, cubeta de 0 a 2,6 A
Altura del centro del haz 8,5 mm
Conexiones 2 USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
Tipo de detector Matriz CCD de 3648 elementos
Pantalla Pantalla táctil de 7 pulg compatible con guantes, 1024 x 600 píxeles
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 20 x 12 cm
Idiomas Inglés, francés, alemán, español, portugués, ruso, chino, japonés
Fuente de luz Flash de xenón
Ancho de banda espectral < 1,8 nm
Tensión 90/250 V
Wavelength Range De 200 nm a 900 nm
Para utilizar con (aplicación) Ácidos nucleicos, proteína UV, ensayos de proteínas, cinética, OD600, longitud de onda, gráficos de ondas, curva estándar, proporción de absorbancia, concentración, personalizado
Incluye Fuente de alimentación, cable USB, cubierta antipolvo, software y manual
Intervalo de medición De 1 a 16.500 ng/μl
Tiempo de medición De 2,5 a 4,0 s
Modelo NP80-Touch
N.º de muestras 1
Temperatura de funcionamiento Cubeta de 37 °C ± 0,5 °C
Trayectoria óptica 0,67 y 0,07 mm
Procesador NPOS basado en Linux
Volumen de la muestra (métrico) De 0,3 to 2 μl
Luz difusa < 0,5 % a 240 nm con Nal
Requisitos del sistema Windows 7, 8, 10 (32 y 64 bits); OS X, iOS; Android OS
Exactitud de la longitud de onda ± 0,75 nm
Peso (métrico) 5 kg
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.