Learn More
Implen™ Ampliación de garantía de NanoPhotometer™
Utilize warranty extensions to protect any NanoPhotometer™ for up to 24 additional months past the date of delivery.
505.00€ - 1010.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | NanoPhotometer C40, N50, N60, NP80, N120 |
---|---|
Línea de productos | NanoPhotometer |
Tipo de producto | Ampliación de la garantía |
Garantía y oferta de servicio | Extended Warranty |
Código de producto | Marca | Duración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Duración | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12825413
|
Implen™
W12 |
12 meses |
505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15578319
|
Implen™
W24 |
24 meses |
1010.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Warranty extensions protect any NanoPhotometer™
- Choose an extension of either 12 or 24 months
Especificaciones
NanoPhotometer C40, N50, N60, NP80, N120 | |
NanoPhotometer | |
Ampliación de la garantía | |
Extended Warranty |
For Research Use Only