Learn More
Naphthol Yellow S, Thermo Scientific™
Código de producto. 11429896
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 846-70-8
Fórmula molecular C10H4N2Na2O8S
Peso molecular (g/mol) 358.188
Número MDL MFCD00003958
Clave InChI CTIQLGJVGNGFEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo C.I. 10316; 5,7-Dinitro-8-hydroxy-2-naphthalenesulfonic acid disodium salt
PubChem CID 2724063
ChEBI CHEBI:87219
Nombre IUPAC disodio; 5,7-dinitro-8-oxidonaftaleno-2-sulfonato
SMILES C1=CC2=C(C=C1S(=O)(=O)[O-])C(=C(C=C2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naphthol Yellow S
Punto de fusión >300°C
Beilstein 2708476
Índice Merck 14,6393
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.2
Cantidad 1000 g