Learn More
Naringin Dihydrochalcone, MedChemExpress
Código de producto. 16482346
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. 16482346
Marca: Medchem Express HYN0119
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
MedChemExpress Naringin Dihydrochalcone is an artificial sweetener derived from naringin. Naringin is a major flavanone glycoside obtained from tomatoes, grapefruits, and many other citrus fruits. Naringin exhibits biological properties such as antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities. Naringin suppresses NF-κB signaling pathway.
Naringin Dihydrochalcone is an artificial sweetener derived from naringin. Naringin is a major flavanone glycoside obtained from tomatoes, grapefruits, and many other citrus fruits. Naringin exhibits biological properties such as antioxidant, anti-inflammatory, and antiapoptotic activities. Naringin suppresses NF-κB signaling pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Naringin Dihydrochalcone
CAS 18916-17-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H34O14
Cantidad 500 mg
Sinónimo Naringin DC
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.66 mM)
SMILES O=C(C1=C(O)C=C(O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O2)O)O)O[C@@]3([H])[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](C)O3)O)O)O)C=C1O)CCC4=CC=C(O)C=C4
Peso molecular (g/mol) 582.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 582.55
Porcentaje de pureza 99.63%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.