Learn More
Hidrato de naringina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Descripción
A citrus bioflavanoid that inhibits cytochrome P450 monooxygenase activity
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Naringin hydrate |
Punto de fusión | ∽166°C (decomposition) |
Cantidad | 50 g |
Beilstein | 102012 |
Índice Merck | 14,6424 |
Rotación óptica | −90° (c=1 in Ethanol) |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 580.55 (Anhydrous) |
Porcentaje de pureza | 98% |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidrato de naringina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido