Learn More
BRAND™ Matraz Erlenmeyer de cuello estrecho
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Vidrio de borosilicato 3.3
- DIN ISO 1773
- Con reborde y graduación
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| Graduated | Sí |
| Mouth Style | Con reborde |