Learn More
BRAND™ Matraces Erlenmeyer de vidrio de cuello estrecho
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
250 ml
300 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Descripción
- Con reborde y graduación
- Cuello estrecho para el control del vertido y la dispensación
- Diferentes cantidades de paquetes según la capacidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 1773 |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 42 mm |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Altura (métrico) | 220 mm |
| Estilo de cuello | Estrecha |
| N.° por paquete | 10 |
| Tipo de producto | Matraz Erlenmeyer |
| Graduated | Sí |
| Diámetro exterior (métrico) | 131 mm |