Learn More
Kautex™ Frascos naturales de LDPE de cuello estrecho
Haga uso de los frascos naturales de LDPE de cuello estrecho Kautex™ en el laboratorio como herramienta esencial para realizar investigaciones y experimentos. Asegúrelos con firmeza gracias a los tapones. Disponibles por separado.
1.36€ - 1660.00€
Especificaciones
Material | LDPE |
---|---|
Envase | Frasco |
Cantidad | 1 unidad |
Boca | Estrecha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
17898117
|
Kautex™
2000070502 |
3 ml |
1000.00€
paquete de 1500 |
Fecha estimada de envío: 28-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15941381
|
Kautex™
2000070500 |
10 mL |
1660.00€
paquete de 3600 |
Fecha estimada de envío: 23-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15951381
|
Kautex™
2000070501 |
20 ml |
1075.00€
paquete de 1800 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
10292271
|
Kautex™
2000070503 |
50 ml |
1.36€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10057990
|
Kautex™
2000070505 |
200 ml |
1.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10444461
|
Kautex™
2000070508 |
1000 mL |
4.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Sin tapón
- Cuello estrecho
- Construcción LDPE
- Capacidad métrica
Especificaciones
LDPE | |
Frasco | |
1 unidad | |
Estrecha |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Kautex™ Frascos naturales de LDPE de cuello estrecho