Learn More
Buerkle™ Biofascos PE de cuello estrecho
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
20 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Descripción
- Con conexión por tornillo
- Fabricados con materias primas renovables
- LDPE verde
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Materiales renovables
- Reciclable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 20 mL |
Color | Transparente |
Esterilidad | No estéril |
Color del tapón | Verde |
Certificaciones/conformidad | Adecuado para su uso con productos alimenticios |
Closure Included | Sí |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Graduated | No |
Boca | Estrecha |
Forma | Forma redonda |
Mostrar más |
Título del producto
Buerkle™ Biofascos PE de cuello estrecho >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido