Descripción
- Con conexión por tornillo
- Fabricados con materias primas renovables
- LDPE verde
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Color | Transparente |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Verde |
| Certificaciones/conformidad | Adecuado para su uso con productos alimenticios |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 86 mm |
| Mostrar más |