Learn More
Whirl-Pak™ Bolsas para muestras estándar Whirl-Pak™
Tienda Whirl-Pak Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5 cm
18,5 x 7,5cm
18 x 9,5 cm
19 x 13 cm
23 x 11,5 cm
23 x 11,5cm
23 x 15 cm
23 x 15cm
30,5 x 12,5 cm
30 x 19cm
38 x 12,5 cm
38 x 15 cm
38 x 19 cm
Grosor (imperial):
2,25 mil
2,5 mil
3 mil
4 mil
Capacidad (imperial):
1 oz
2 oz
4 oz
7 oz
13 oz
18 oz
24 oz
27 oz
36 oz
42 oz
55 oz
69 oz
Tipo de producto:
Bolsa de muestra
Bolsa de muestreo con zona de etiquetado
Bolsa para muestras
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 10000
paquete de 500
Descripción
Cuentan con lengüetas a prueba de perforaciones para ofrecer protección contra daños debido a la parte saliente del extremo del cable. Las bolsas fáciles de cerrar Nasco™ Whirl-Pak™ son ideales para el muestreo y el análisis de productos.
- Bolsas de polietileno transparentes
- Girando o doblando la bolsa tres veces y asegurándola con las pestañas de cierre, se crea un recipiente de muestreo a prueba de fugas.
- Esterilización con gas, con documentación disponible
- Las pestañas ayudan a evitar la contaminación por el contacto con los dedos al abrir
- Las bolsas de escritura tienen un área compatible con bolígrafo o lápiz
- Las bolsas pueden congelarse a cualquier temperatura, incluida la del nitrógeno líquido; es necesaria una manipulación cuidadosa después de la congelación
- Grosor de 0,057 a 0,10 mm (2,25 a 4 mil)
- Sin ARNasa, ADNasa, pirógenos y BPH
- Cumpla con los requisitos normativos e industriales de la EPA, la FDA, el HACCP y el USDA
- Las bolsas no deben usarse a temperaturas superiores a 82 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Estilo de escritura |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Capacidad (métrico) | 118 mL |
| Tipo de tapón | Pestaña de cierre |
| Color | Transparente |
| Desechables | Single-use |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Grosor (métrico) | 0,057 mm |
| Mostrar más |